Learn More
Thermo Scientific™ HDPE-Kannen, Schraubverschluss aus Polypropylen mit Einlage aus weißem LDPE-Schaumstoff
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4569720
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
4000 ml
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 15222210
Marke: Thermo Scientific™ 3152000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese HDPE-Kannen entsprchen den EPA-Leistungsstandards für Metalle, Zyanid und Fluorid und erleichtern das Ausgießen hochvolumiger Proben.
Mit Thermo Scientific™ HDPE-Kannen mit weißem LDPE-Schraubverschluss aus Polypropylen mit Schaumstoffeinlage lassen sich hochvolumige Proben bequem ausgießen. Die Kannen entsprechen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle, Zyanid und Fluorid. Dank des engen Halses lassen sich hochvolumige Proben mit diesen Kannen leichter gießen. Der robuste Griff erleichtert zudem das Tragen. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen.
  • HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Enger Hals für präzises Ausgießen
  • Zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
  • Stabiler Griff zum einfachen Transportieren und Ausgießen
  • Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Zertifizierte Behälter haben folgende Merkmale:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Enthält
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Zertifizierte Behälter verfügen zudem über einen Barcode, Analyseaufkleber, Analysezertifikate und eine sicher abgedichtete Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 2000 ml (0.5 gal.)
Kapazität (metrisch) 2000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 0.5 gal.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 5,51 in.
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6
Verpackung 6er-Karton
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metalle und Wasserqualität, CN, F
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 66 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 1951 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Form Rund
Höhe (metrisch) 287 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,29 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 140 mm