Learn More
Gosselin™ Gosselin™ HDPE-Kanister, naturfarben
Artikelnummer. 11722485
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 5 l; 130 l x 183 B x 292 H cm
Artikelnummer. 11722485
Marke: Gosselin™ JCP502
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: Für Anwendungen in Umwelt und Industrie; Verschlussmaterial: HDPE
  • Die Größe mit 2.5 l hat geformte Graduierungen, einen gebogenen Hals und eine rote, auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
  • 5Die Liter-Größe hat eine rote Sicherheitskappe ohne Dichtung
  • Die 10 l-Größe hat eine auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Rot
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Manipulationssicherer Schraubverschluss mit Wattepfropf
Beschreibung Nicht steril
Innendurchmesser (metrisch) Hals 32 mm
Abmessungen (L x B x H) 130 x 183 x 292 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in Umwelt und Industrie
Höhe (metrisch) mit Verschluss 292 mm
Enthält Sicherheitskappe ohne Dichtung
Länge (metrisch) 130 mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Breite (metrisch) 183 mm