Learn More
Gosselin™ Gosselin™ HDPE-Kanister, naturfarben
Artikelnummer. 11830852
Click to view available options
:
Fassungsvermögen: 10 L; Höhe: 372 mm
Artikelnummer. 11830852
Marke: Gosselin™ JCP1001
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kann verwendet werden mit: Für Anwendungen in Umwelt und Industrie; Verschlussmaterial: HDPE
  • Die Größe mit 2.5 l hat geformte Graduierungen, einen gebogenen Hals und eine rote, auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
  • 5Die Liter-Größe hat eine rote Sicherheitskappe ohne Dichtung
  • Die 10 l-Größe hat eine auslaufsichere Kappe mit einer undurchlässigen Dichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Zertifizierung/Konformität EG N°1935/2004
Verschlussfarbe Weiß
Verschlussmaterial HDPE
Verschlusstyp Schraubverschluss mit Wattepfropf
Beschreibung Nicht steril
Innendurchmesser (metrisch) Hals 45 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Umwelt- und Industrieanwendungen
Enthält Lecksichere Kappe mit auslaufsicherer Dichtung
Material HDPE
Produkttyp Kanister