Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
3 l
Gewicht (metrisch):
0.140 kg
Beschreibung
- Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
- Naturfarben oder blau
- UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 0,79 gal. |
Produkttyp | Kanister |
Verschlusstyp | Screw Cap |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.4 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 34.5 mm |
Kapazität (metrisch) | 3 l |
Abmessungen (L x B x H) | 153 x 115 x 240 mm |
Material | HDPE |
Farbe | Natural |
Gewicht (metrisch) | 0.140 kg |