Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Farbe: Blau
Marke:  Kautex™ 2000095982
Artikelnummer. 17838187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00 CHF
    65.53 CHF / 6 Stück
    Sparen 158.47 CHF
    70% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-03-2026
Beschreibung
  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
  • Naturfarben oder blau
  • UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister