Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Click to view available options
:
Natürlich; Kapazität: 2 l
Beschreibung
- Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
- Naturfarben oder blau
- UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2 l |
| Beschreibung | Farbe: Naturfarben |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 145 x 109 x 196 mm |
| Material | HDPE |