Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Artikelnummer. 15901471
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 l
Packungsgröße:
16 Stück
Artikelnummer. 15901471
Marke: Kautex™ 2000095937
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Naturfarben
  • Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
  • Naturfarben oder blau
  • UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,5 gal.
Kapazität (metrisch) 6 l
Verschlusstyp Screw Cap
Farbe Natural
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.4 in.
Innendurchmesser (metrisch) Hals 34.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 192 x 145 x 294 mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Gewicht (metrisch) 0.265 kg