Learn More
Kartell™ Saugflaschen für höchste Beanspruchung
Artikelnummer. 10273991
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
25 l
50 l
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10273991 10 l 4 Stück
10767711 5 l 1 Stück
10505621 25 l 1 Stück
11341145 50 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10273991 Lieferant Kartell™ Lieferanten-Nr. 0166200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00 CHF
    96.26 CHF / 4 Stück
    Sparen 5.74 CHF
    5% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kann verwendet werden mit: Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe
Kann verwendet werden mit:Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe
  • Konzipiert mit dicken (2 mm), lichtdurchlässigen Wänden 
  • Inklusive Tragegriffen und Verschlusskappe
  • Lieferung mit 3/4 in. BSP Gewindebohrer, der mit einem 12-mm-Gewinde im Aspirator zusammenpasst, um eine leckagefreie Leistung zu gewährleisten
  • Für Lebensmittel geeignet
  • Empfehlung: Vor der Montage Vaseline auf das Gewinde auftragen.
Das Bild zeigt (von links nach rechts): 25-Liter-, 5-Liter- und 10-Liter-Flaschen.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals 52,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 62.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 425 mm
Enthält Verschluss, Tragegriffe, Hahn
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Produkttyp Dickwandiger Ballon