Learn More
Buerkle™ Kanister elektrisch leitfähig mit UN-Zulassung
Artikelnummer. p-7230571 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
20 L
30 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beachten Sie die Liste der chemischen Beständigkeit!
Artikelnummer. 15229933
Marke: Buerkle™ 14280010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beachten Sie die Liste der chemischen Beständigkeit!
Kanister aus elektrisch leitfähigem HDPE zur Vermeidung von Zündquellen. Die Kanister eignen sich zur Ladungsumleitung (Oberflächenwiderstand < 109 Ohm) und Erdung, wodurch sie für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet sind.
  • Hergestellt aus elektrisch leitfähigem HDPE zur Vermeidung von Zündquellen.
  • Geeignet zur Ladungsumleitung (Oberflächenwiderstand <109 Ohm) und Erdung
  • Für brennbare Flüssigkeiten geeignet
  • HDPE, das eine Ladung umleiten kann
  • Mit Tragegriff und Schraubverschluss
  • Mit UN-Zulassung für den Transport
  • Stapelbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Zertifizierung/Konformität Mit UN-Zulassung für den Transport
Verschlusstyp Schraube
Farbe Schwarz
Abmessungen (L x B x H) 300 x 200 x 258 mm
Abmessungen (L x B) 300 x 200 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 258 mm
Enthält Tragegriff, Schraubverschluss
Länge (metrisch) 300 mm
Material HDPE
Produkttyp Kanister
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 200 mm