Beschreibung
- Hergestellt aus elektrisch leitfähigem HDPE zur Vermeidung von Zündquellen.
- Fähig, eine Ladung abzuleiten (Oberflächenwiderstand) <10⁹ Ohm) und kann geerdet werden
- Nicht für entzündliche Flüssigkeiten geeignet.
- HDPE, das eine Ladung umleiten kann
- Mit Tragegriff und Schraubverschluss
- Mit UN-Zulassung für den Transport
- Stapelbar
Specifications
Specifications
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 7,9 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 30 L |
| Zertifizierung/Konformität | Mit UN-Zulassung für den Transport |
| Verschlussgröße | DIN 61 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 364 x 240 x 455 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erdungsgeeignet, wodurch sie für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet sind |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 455 mm |
| Enthält | Tragegriff, Schraubverschluss |
| Show More |