Learn More
Buerkle™ Kanister elektrisch leitfähig mit UN-Zulassung
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
20 L
30 L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus elektrisch leitfähigem HDPE zur Vermeidung von Zündquellen.
- Geeignet zur Ladungsumleitung (Oberflächenwiderstand <109 Ohm) und Erdung
- Für brennbare Flüssigkeiten geeignet
- HDPE, das eine Ladung umleiten kann
- Mit Tragegriff und Schraubverschluss
- Mit UN-Zulassung für den Transport
- Stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 20 L |
| Zertifizierung/Konformität | Mit UN-Zulassung für den Transport |
| Verschlussgröße | DIN 61 |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (L x B x H) | 300 x 200 x 495 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erdungsgeeignet, wodurch sie für die Verwendung mit brennbaren Flüssigkeiten geeignet sind |
| Höhe (metrisch) mit Verschluss | 495 mm |
| Enthält | Tragegriff, Schraubverschluss |
| Mehr anzeigen |