Learn More
SymLine™ Gewindeadapter, Typ 14
Beschreibung
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | G 1 1/2 in., 32 mm |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Beschreibung | G 1 1/2 in. (f) bis (OD) 32 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Auskleidungsmaterial | HDPE-EC |
| Material | HDPE-EC |
| Produkttyp | Gewindeadapter |