Beschreibung
Hauptmerkmale:
- In einem Reinraum der Klasse 100.000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus HDPE, das den Anforderungen der FDA, der EG-Verordnung 1935/2004 und der EU-Verordnung 10/2011 entspricht.
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10 -6 )
- Geeignet für die Verwendung in ATEX Gebiete
Betrieb:
- Den Probennehmer in das Produkt einführen. Sicherstellen, dass sich der Probenehmer in der geschlossenen Position befindet.
- Den Griff drehen, um den Schlitz zu öffnen.
- Nachdem Sie den Probenehmer einige Sekunden lang im Probenmaterial belassen haben, damit das Pulver einrieseln kann, drehen Sie den Griff, um den Probenehmer zu schließen.
- Probennehmer aus dem Produkt entfernen.
- Geben Sie die Probe in ein geeignetes Gefäß.
Warum sollte man ein SteriWare™ Einwegproben?
- Keine Kreuzkontamination - Alle SteriWare™ Die Geräte können direkt aus der Tasche verwendet werden.
- Keine Reinigung erforderlich - Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probennehmer können Sie einen verwenden SteriWare™ Produkt sofort. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität – Unsere SteriWare™ Die Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100.000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Konformitätszertifikat und dem technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation Wir können für alle Chargen eine vollständige, chargenspezifische Dokumentation bereitstellen. SteriWare™ Produkte. Dies umfasst Konformitätsbescheinigungen und Bestrahlungsbescheinigungen (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist deutlich auf jedem Beutel und Karton aufgedruckt.
- Kosteneffektiv - Wegfall der Notwendigkeit einer Reinigungsvalidierung durch Umstellung auf ein SteriWare™ Das Gerät spart Zeit und Geld.
- Verfügbar steril - Am meisten SteriWare™ Die Produkte sind vorsterilisiert durch Gamma oder Electron Beam zu SAL10 -6 . Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Pulverprobenehmer |
| Material | HDPE |
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Sterilität | Steril |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht FDA CFR 177.1520, EU-Vorschriften 10/2011, EG-Vorschriften 10/2011 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die Entnahme einer großen Volumenprobe von einem einzigen bekannten Punkt |
| Länge (metrisch) | 987 mm |