Learn More
Buerkle™ Raumsparset, elektrisch leitfähig
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- HDPE, schwarz, antistatisch
- Für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen
- Für das Abfüllen und Lagern von brennbaren und leicht entzündlichen Flüssigkeiten
- Das Set besteht aus einem Raumsparkanister und einem Ablasshahn StopCock PA
- Aufgrund seiner schmalen Breite ist der Kanister besonders platzsparend
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Verschlussfarbe | Schwarz |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Farbe | Schwarz |
| Beschreibung | Kanister |
| Abmessungen (L x B x H) | 335 x 125 x 335 mm |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung in explosionsgeschützten Bereichen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Antistatisches Set |
| Mehr anzeigen |