Learn More
Fisherbrand™ HDPE Coated Wire Rack
HDPE Coated Wire Rack is durable for transport or sample handling. It is chemically-resistant and suitable for conical, round or flat-bottom, or plastic tubes and bottles.
Marke: Fisherbrand™
28.85 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
- Gestelle können bei Temperaturen von –40 °C und 121 °C verwendet werden
- Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
- Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Träger mit geschlitztem Boden
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Autoklavierbar | |
Röhrchen | |
Unsteril | |
1 | |
350 x 260 mm | |
350 mm | |
260 mm | |
98 mm | |
30-40 mm, Stücke |
6 x 8 | |
Blau | |
HDPE-beschichteter Draht | |
8 | |
350 x 260 x 98 mm | |
350 x 260 x 98 mm | |
14,00 in. | |
10,60 in. | |
3,80 in. |