Learn More
Fisherbrand™ HDPE-beschichtetes Drahtgestell
Product Code. 16605844 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
4 x 12
6 x 12
6 x 8
8 x 10
9 x 12
Größe:
200 x 83 x 59 mm
204 x 161 x 65 mm
205 x 105 x 65 mm
237 x 127 x 65 mm
240 x 190 x 80 mm
240 x 90 x 80 mm
241 x 188 x 65 mm
260 x 107 x 80 mm
273 x 105 x 80 mm
277 x 209 x 98 mm
290 x 118 x 80 mm
290 x 230 x 80 mm
350 x 260 x 98 mm
357 x 139 x 98 mm
Durchmesser (metrisch) Well:
10-13 mm, Stücke
13-16 mm, Stücke
16-20 mm, Stücke
20-24 mm, Stücke
20-25 mm, Stücke
25-30 mm, Stücke
30-40 mm, Stücke
Unit Size:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Array Größe Durchmesser (metrisch) Well Unit Size
16605844 3 x 8 357 x 139 x 98 mm 30-40 mm, Stücke 1 Stück
16685834 3 x 8 273 x 105 x 80 mm 20-25 mm, Stücke 1 Stück
16605834 4 x 10 200 x 83 x 59 mm 13-16 mm, Stücke 1 Stück
16635834 4 x 10 240 x 90 x 80 mm 16-20 mm, Stücke 1 Stück
16655834 4 x 10 260 x 107 x 80 mm 20-24 mm, Stücke 1 Stück
16665834 4 x 10 290 x 118 x 80 mm 20-25 mm, Stücke 1 Stück
16615834 4 x 12 237 x 127 x 65 mm 13-16 mm, Stücke 1 Stück
16695834 6 x 8 277 x 209 x 98 mm 25-30 mm, Stücke 1 Stück
16615844 6 x 8 350 x 260 x 98 mm 30-40 mm, Stücke 1 Stück
16685824 6 x 12 205 x 105 x 65 mm 10-13 mm, Stücke 1 Stück
16645834 8 x 10 240 x 190 x 80 mm 16-20 mm, Stücke 1 Stück
16675834 8 x 10 290 x 230 x 80 mm 20-25 mm, Stücke 1 Stück
16695824 9 x 12 204 x 161 x 65 mm 10-13 mm, Stücke 1 Stück
16625834 9 x 12 241 x 188 x 65 mm 13-16 mm, Stücke 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 16605844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.95 CHF
    15.49 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.46 CHF
    13% Rabatt
View all promotions
Verfügbar ab: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das HDPE-beschichtete Drahtgestell ist langlebig für Transport oder Probenhandhabung. Chemisch beständig und für konische, runde oder flache Röhrchen oder Kunststoffflaschen geeignet.
  • Chemisch beständige HDPE-beschichtete Drahtgestelle
  • Gestelle können bei Temperaturen von –40°C und 121°C verwendet werden
  • Für alle Marken und Typen von konischen, runden oder flachen Böden, Glas oder Kunststoff, Röhrchen und/oder Flaschen
  • Quadratische Wells und drei Deckebenen sorgen für die Sicherheit der Röhrchen
  • Autoklavierbar
  • Träger mit geschlitztem Boden
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Röhrchen
Material HDPE-überzogener Draht
Positionen 1
Form Rechteckig mit abgerundeten Ecken
Stapelbar Ja, wenn leer
Sterilität Nicht steril
Anzahl pro Karton 12
Anzahl pro Packung 1
Größe 357 x 139 x 98 mm
Abmessungen (L x B) 357 x 139 mm
Abmessungen (L x B x H) 357 x 139 x 98 mm
Länge (metrisch) 357 mm
Länge (angloamerikanisch) 14,10 in.
Breite (angloamerikanisch) 5,50 in.
Höhe (angloamerikanisch) 3,90 in.
Durchmesser (metrisch) Well 30-40 mm, Stücke
Produkttyp Röhrchengestell
Einschübe 3 Stufen
Höhe (metrisch) 98 mm
Array 3 x 8
Breite (metrisch) 139 mm