Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Kanister
Artikelnummer. 11890100 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
11890100 10 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11890100 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0603180
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verschlussmaterial: LDPE
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 L
Verschlussmaterial LDPE
Verschlussgröße 63mm
Verschlusstyp Verschlusskappe/Stopfen
Abmessungen (L x B x H) 228,6 x 177,8 x 177,8mm
Länge (metrisch) 228,6 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Form Quadratisch
Breite (metrisch) 177,8 mm