Learn More
Kautex™ HDPE, Ballonflasche
Artikelnummer. 15911451
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität: 5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15911451 Kapazität: 5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15911451 Lieferant Kautex™ Lieferanten-Nr. 2000084131
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.00 CHF
    278.69 CHF / 11 Stück
    Sparen 50.31 CHF
    15% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kapazität (metrisch): 5 l
  • Naturfarben
  • Blau gedruckte Abschlussmarkierungen
  • Verschraubter Verschluss
  • Erhältlich mit Absperrhahn inklusive gelber Staubkappe (die Staubkappe dichtet den Ballon nicht ab).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 167 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 11/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche