Learn More
Kautex™ HDPE, Ballonflasche
Artikelnummer. 10362661
Click to view available options
:
Fassungsvermögen:Gehäuse 25L
Artikelnummer. 10362661
Marke: Kautex™ 2000084135
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kapazität (metrisch): 25 l
  • Naturfarben
  • Gedruckte Graduierungsmarken in Blau
  • Schraubverschluss
  • Lieferbar mit Absperrhahn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Kapazität (metrisch) 25 L
Innendurchmesser (metrisch) Hals 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 275 mm
Graduierungen Ja
Material HDPE
Anzahl pro Karton 5/Cs.
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Ballonflasche