Learn More
Brand™ Rechteckige HDPE-Weithalsflaschen
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2500 ml
4000 ml
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 54
GL 54
GL 80
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus lichtdurchlässigem HDPE.
- Manipulationssicherer Verschluss aus Polypropylen mit Versiegelungskonus mit Haltering.
- Platzsparend auf kleinen Theken, Tischen oder Schränken durch rechteckige Form.
- Ideal als Aufbewahrungsbehälter geeignet.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Farbe | Durchscheinend |
| Abmessungen (L x B x H) | 45 x 45 x 101 mm |
| Enthält | Abnehmbarer Rückhaltering |
| Material | HDPE |
| Länge (metrisch) | 45mm |
| Breite (metrisch) | 45mm |
| Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
| Verschlussfarbe | Blau |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |