Learn More
HDDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen HDDC2
Konzentration 0.33 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16816314
Unterlagen ansehen
Proteintech
16632-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16806314
Unterlagen ansehen
Proteintech
16632-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
HDDC2
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q3SXD3, Q7Z4H3
361462, 51020, 69692
HDDC2 Fusion Protein Ag9971
Primary
-20°C
HDDC2
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C6orf74, CGI 130, HD domain containing 2, HD domain containing protein 2, HDDC2, NS5ATP2
HDDC2
IgG
Antigen Affinity Chromatography