Learn More
Metro™ HD Super Edelstahl-Labortischzubehör, Mehrzweckgestelle
Für die Verwendung mit HD Super-Arbeitstischen
142.00 CHF - 148.00 CHF
Spezifikation
Innentiefe (angloamerikanisch) | 4.37 Zoll |
---|---|
Innentiefe (metrisch) | 11 cm |
Ausführung | Verchromt |
Innenhöhe (angloamerikanisch) | 1.93 Zoll |
Innenhöhe (metrisch) | 4,9 cm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15986741
|
Metro™
654SRC |
Aufbau Arbeitstischmodelle 60 Zoll | 51,96 in. | 131,8 cm |
142.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15996741
|
Metro™
660SRC |
Aufbau 72- und96-Zoll-Arbeitstischmodelle | 57,96 in. | 147 cm |
148.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Auswahl an Gestellen für die Verwendung mit Tischen mit Aufbauten
Spezifikation
4.37 Zoll | |
Verchromt | |
4,9 cm |
11 cm | |
1.93 Zoll | |
Mehrzweckregal |