Learn More
Rotronic™ SONDE 0-100%RF -100°C/200°C
Marke:  Rotronic™ HC2HK40NS
Artikelnummer. 11991915
  • 1190.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Spezifikation
Tragbare Hochtemperatursonde
3,2 bis 5 VDC
Für Klima- und Temperaturkammern, Trockner, Luftkanäle
PEEK
4,5 mA
Je 1
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rotronic™ SONDE 0-100%RF -100°C/200°C > Kann verwendet werden mit:Für Klima- und Temperaturkammern, Trockner, Luftkanäle