missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ HC 067047
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
HC 067047 is a potent and selective TRPV4 antagonist. Reversibly inhibits currents through mouse, human and rat TRPV4 orthologs (IC50 values are 17, 48 and 133 nM respectively). Also inhibits the endogenous TRPV4-mediated response to 4α-PDH (IC50 = 22 nM). Selective for TRPV4 over TRPV1, TRPV2, TRPV3 and TRPM8 channels.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-1-[3-(4-morpholinyl)propyl]-5-phenyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide |
| CAS | 883031-03-6 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | TRPV Antagonists |
| Summenformel | C26H28F3N3O2 |
| Reinheit | 0.99 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur