Learn More
Gibco™ HBSS (10X), Calcium, Magnesium, Phenolrot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11510466
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
10 x 500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
5000 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11510466 500 ml 500 Milliliter
11520466 10 x 500 ml 5000 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11510466 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. 14060040
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
HBSS (10X), Calcium, Magnesium, Phenolrot
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ HBSS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung (siehe Protokoll für weitere Einzelheiten).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 13485-Normen, FDA
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Hanks' Balanced Salzlösung, 500 ml, flüssig, 10x Konzentration, 5.5 bis 6.0 pH, mit Glucose, Natriumbikarbonat, Phenolrot, 36 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen
Konzentration 10 X
Form Flüssig
Produkttyp Hanks' Balanced Salzlösung
Mit Additiven Calcium, Magnesium, Glucose, Phenolrot
Ohne Additive Kein Natriumhydrogencarbonat
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 5,5 bis 6,0
Menge 500 ml
Kennzeichnung Für In-vitro-Diagnostik