Learn More
Gibco™ HBSS (10X), Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
HBSS (10X), Calcium, Magnesium, ohne Phenolrot
Marke:  Gibco™ 14065072
Additional Details : Gewicht : 0.52500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11540466
  • 902.00 CHF / 5000 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien. Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder für die Vorbereitung von Reagenzien verwendet. Wir bieten viele Gibco™ HBSS-Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ HBSS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ HBSS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (14065-056). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Konzentrierte Formen des Gibco™ HBSS erfordern die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Zubereitung.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA
Hanks' Balanced Salzlösung, 10 x 500 ml, flüssig, 10X Konzentration, 5.5 bis 6.0 pH, mit Glucose, Natriumbikarbonat, 36 Monate Haltbarkeit, für Säugetierzellkulturen
Flüssigkeit
Calcium, Magnesium, Glucose
Säugetierzellkultur
10 x 500 ml
15 bis 30 °C
10 X
Hanks' Balanced Salzlösung
Kein Natriumhydrogencarbonat, Kein Phenolrot
5,5 bis 6,0
Für In-vitro-Diagnostik