Learn More
Horst™ Glattes Heizband, Modell HBS
Dieses vielseitige Heizband erfüllt hohe Anforderungen an Heizleistung und Betriebstemperatur in trockener Umgebung.
Marke:  Horst™ 20307
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10660003
  • 338.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nennspannung: 230 V ∼
  • Anschlusskabel: 0,5 m
  • Stärke: 5,5 mm
  • Breite: 30 mm
  • Min. Biegeradius: 10 mm
  • Schutzgitter: Nickel
Spezifikation
Spezifikation
5 lm
∼230 V Spannung
Glattes Heizband
5 lm
HBS