Learn More
IKA™ HBR 4 gesteuertes Heizbad mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7163867 Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 16288461
Marke: IKA™ 0020009382
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Zylindrisches Heizbad mit integriertem Magnetrührer zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit.
  • Zylindrische Badform
  • In die Badbasis integrierte Heizelemente
  • Wärmeübertragungsmedien können niedrigviskoses Öl (50 mPas) oder Wasser (H2O) sein
  • Wärmeabgabe: 1000 W
  • Zwei Tragegriffe
  • Stufenlos einstellbare Sicherheitstemperaturbegrenzung nach DIN 12877
  • Doppellagiger Mantel zum Schutz vor Verbrennungen
  • Digitale Anzeige für Soll-, Ist- und Sicherheitstemperaturen sowie Geschwindigkeit
  • Integrierter Magnetrührer-Antrieb zur Zirkulation der Temperierflüssigkeit für eine bessere Wärmeverteilung im Bad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Reglertyp Stepless Heat Control
Kapazität (metrisch) 4 L
Display LCD
Enthält RS 232-Schnittstelle, externer Temperaturfühler
Steckertyp CH-Stecker
Höhe (metrisch) 250 mm
Innenhöhe (metrisch) 160 mm
Durchmesser (metrisch) 250 mm
Gewicht (metrisch) 1.4 kg
Elektrische Anforderungen 50/60 Hz