Learn More
Horst™ HBQ-Modell, sehr flexibles Heizband
Artikelnummer. 10322462
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 m
1 m
1,5 m
2 m
3 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10322462
Marke: Horst™ 20403
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 1,5 lm
Abmessungen (L x B x H) 1,5 lm
Länge (metrisch) 1,5 m
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HBQ
Produkttyp Sehr flexibles Heizband