Learn More
Zeiss™ HBO 100 ILLUMINATOR
Artikelnummer. 11835440
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
HBO 100-Strahler
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Packungsgröße
11835440 HBO 100-Strahler 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11835440 Lieferant Zeiss™ Lieferanten-Nr. 4230119901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10025.00 CHF
    3609.25 CHF / 1 Stück
    Sparen 6415.75 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit automatischer Lampenausrichtung
  • HBO 100 Illuminator
  • Mit Kollektor- und Lampenhalterung
  • Enthält einen hitzereflektierenden Filter
  • Automatische Lampenausrichtung
Spezifikation
Typ HBO 100-Strahler
Beschreibung Mit automatischer Lampenausrichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) Zeiss Mikroskope
Enthält Lampenfassung und Collector