Learn More
Horst™ Heizband, Modell HB
Artikelnummer. 10427511
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 lm
2,5 m
3 m
4 m
5 lm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10427511
Marke: Horst™ 20206
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 3 lm
Abmessungen (L x B x H) 3 lm
Länge (metrisch) 3 m
Spannung 230 V
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HB
Wirkleistung Gehäuse 750w
Breite (metrisch) 30mm
Produkttyp Wärmeband
Temperatur (metrisch) 450 °C