Learn More
Horst™ Heizband, Modell HB
Artikelnummer. 10210592
Click to view available options
Länge (metrisch):
0,5 lm
2,5 m
3 m
4 m
5 lm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10210592
Marke: Horst™ 20201
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 0.5 L (m)
Abmessungen (L x B x H) 0.5 L (m)
Länge (metrisch) 0,5 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HB
Produkttyp Wärmeband