Learn More
New Pig™ HazMat Spill Kits
Artikelnummer. p-8010871
Encompass_Preferred
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
13,62 L
34.068- l - l, - l
79,49 L
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten
Säuren, Basen, Unbekanntes
Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel, Wasser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12903595
Marke: New Pig™ 64CRSC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Features absorbents proven for rapid response
  • Absorbents are specially treated for unsurpassed performance with concentrated corrosives,such as 98% sulfuric acid and 30% sodium hydroxide
  • Socks stop spreading spills; PIG HazMat Pads absorb quickly
  • Prepacked container provides easy access to contents
  • Temporary disposal bags with ties help make cleanup easier
  • Tamperproof seals help prevent pilfering of spill response supplies
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 13,62 L
Material Polyethylene, Polypropylene
Typ Spill Kit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säuren, Basen, Absorption unbekannter Flüssigkeiten
Enthält 1 External dia. 3 in., 46 in. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock, 1 External dia. 3 in., 10 ft. L PIG™ HazMat Chemical Absorbent Sock , 4 L x W: 20 x 15 in. PIG™ HazMat Mat Pad, 6 L x W: 6 x 2 in. Tamperproof Seal Label, 2 W x H: 18 x 30 in. Polyethylene Disposal Bags
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.