Learn More
Applied Biosystems™ HATU Coupling Reagent
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 °C bis 8 °C). |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Peptidsynthese |
| Produkttyp | Peptid-Synthese-Harz |
| Menge | 100 g |
| Versandbedingung | Nasses Eis |
| Form | Harz |