Learn More
Hastelloy C™ Gaze, 20 Mesh, gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.23 mm (0.009 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Hastelloy C™ gauze is used as high strength, corrosion resistant alloy. It is used in a range of industries such as chemical processing, aerospace, pollution-control equipment, marine engineering.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hastelloy C™ gauze |
| Namenshinweis | Woven from 0.23mm (0.009 in.) dia. wire |
| Menge | 150 x 150 mm |
| Netzgröße | 20 Mesh |
| Form | Drahtgewebe |
| MDL-Nummer | MFCD00801065 |
| Synonym | Nickel Molybdenum Chromium |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Sicherheit und Handhabung
- Hastelloy C gauze, 20 mesh
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Hastelloy C , 20 mesh