Learn More
Harvestainer™ BioProcess Container, single inner BPC
Artikelnummer. 17948171 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17948171 25 ml 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17948171 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. SH31264.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5285.00 CHF
    4476.27 CHF / 5 Stück
    Sparen 808.73 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026