Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen für M710 und BMP71
Artikelnummer. 17849194 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
750 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Form Packungsgröße
17849194 12,7 x 25,4 mm Rechteck 500 Stück
17859154 4,75 x 25,4 mm Rechteck 750 Stück
17818944 6,35 x 22,86 mm Rechteck 750 Stück
17848814 6,99 x 25,4 mm Rechteck 750 Stück
17899044 9,53 x 25,4 mm Rechteck 500 Stück
17888864 25,4 x 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17849194 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.45 CHF
    57.20 CHF / 500 Stück
    Sparen 6.25 CHF
    9% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen zur Verwendung mit Brady™ Drucker M710 und BMP71 Die
  • Permanentes Polyester (B-423) eignet sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Bauteilen, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulen.
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Betriebstemperatur von -70 °C bis +110 °C (-94 °F °bis +230 °F)
  • Brady™ authentische Materialien harmonieren nahtlos mit Brady Drucker für verbesserte Kommunikation zwischen Drucker und Material, nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie höhere Leistung und Zuverlässigkeit
  • Zum Drucken dieses Materials ist ein Farbband erforderlich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Leiterplattenetikettierung, Bauteil- und Geräteetikettierung, allgemeine Kennzeichnung, Inventar- und Prüfetikettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Abmessungen (L x B) 12,7 x 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Alternate Part Number M7-17-423