Learn More
Brady™ Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M710 und BMP71
Artikelnummer. 17848814
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
25,4 x 25,4 mm
4,75 x 25,4 mm
6,35 x 22,86 mm
6,99 x 25,4 mm
9,53 x 25,4 mm
Form:
Quadratisch
Rechteck
Packungsgröße:
250 Stück
500 Stück
750 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Form unitSize
17848814 6,99 x 25,4 mm Rechteck 750 Stück
17859154 4,75 x 25,4 mm Rechteck 750 Stück
17818944 6,35 x 22,86 mm Rechteck 750 Stück
17899044 9,53 x 25,4 mm Rechteck 500 Stück
17849194 12,7 x 25,4 mm Rechteck 500 Stück
17888864 25,4 x 25,4 mm Quadratisch 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17848814 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173421
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für raue Umgebungen geeignete Mehrzweck-Etiketten aus Polyester für M710 und BMP71
  • Der dauerhafte Polyester (B-423) eignet sich ideal für die Kennzeichnung von elektronischen Leiterplatten und Komponenten, Barcode-Etiketten, Typenschilder und die Kennzeichnung von Sonnenkollektoren.
  • Weiß mit glänzender Oberfläche und dauerhaftem Acrylklebstoff, für den Thermotransferdruck geeignet
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Erfüllt die Anforderungen an halogenfreies Material gemäß DIN VDE 0472 Teil 815
  • Anwendungstemperatur von -70 bis 110°C (-94 bis 230°F)
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
  • Für das Bedrucken dieses Materials wird ein Farbband benötigt. Verwenden Sie die Teilenummer M7-R6000.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe White
Ausführung Glanz
Format Label
Material Polyester
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Label
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Component and Equipment Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Etiketten pro Zeile 1 Etikett
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Menge 750 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Dimensions (LxW) 6,99 x 25,4 mm
Länge (angloamerikanisch) 0,275 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 25.4 mm
Alternate Part Number M7-15-423