Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen mit Kopfzeile für M6/M7-Drucker
Alle ansehen Brady ProdukteBeschreibung
- Ideal für den Einsatz in der elektronischen Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulkennzeichnung
- Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
- UL-zugelassen; CSA-zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
- Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815) |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Beschichtung | Ohne |
| Farbe | Grün, Weiß |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Stanzform |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Einseitig bedruckbar |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |