Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyesteretiketten für raue Umgebungen mit Kopfzeile für M6/M7-Drucker
Artikelnummer. 17801399
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
0,75 x 1,63 in.
0,75 x 1,5 in.
1,5 x 0,75 in.
Farbe:
Grün, Weiß
Schwarz, Weiß
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Packungsgröße:
250 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Farbe Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
17801399 0,75 x 1,63 in. Schwarz, Weiß M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 250 Stück
17819054 0,75 x 1,5 in. Grün, Weiß M710, BMP71 250 Stück
17831599 0,75 x 1,5 in. Grün, Weiß M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 250 Stück
17831669 0,75 x 1,5 in. Schwarz, Weiß M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 250 Stück
17851469 1,5 x 0,75 in. Grün, Weiß M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17801399 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 173862
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester-Etikett mit dauerhaftem Klebstoff für den Einsatz im Außenbereich auf Glas, duroplastischem Polyester und Polyvinylfluoridkunststoff zur Kennzeichnung von Solarmodulen ist UL-anerkannt.
  • Ideal für den Einsatz in der elektronischen Leiterplatten- und Bauteilkennzeichnung, Barcode-Etiketten, Typenschildern und Solarmodulkennzeichnung
  • Glänzend weiße Beschichtung mit permanentem Acryl ist im Thermotransfer bedruckbar
  • UL-zugelassen; CSA-zugelassen
  • Erfüllt die Anforderungen an einen halogenfreien Werkstoff nach DIN VDE 0472 Teil 815
  • Hergestellt aus B-423 Polyester-Material
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Schwarz, Weiß
Ausführung Glanz
Format Stanzform
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode-Etikettierung, Leiterplattenkennzeichnung, Gerätekennzeichnung, Inventar- und Inspektionskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
Latexfrei Nein
Menge 250 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Abmessungen (L x B) 0,75 x 1,63 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,75 in.
Breite (angloamerikanisch) 1,63 in.
Breite (metrisch) 41.4 mm
Höhe (metrisch) 19.05 mm
Alternate Part Number M6-35-423-PROP