Learn More
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for M610, M611,and BMP61
Artikelnummer. 31910404
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Yellow
Abmessungen (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Packungsgröße:
750 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
31910404 Yellow 6 x 15 mm 750 Rollen
31910371 White 6 x 17 mm 750 Rollen
31910380 Yellow 6 x 17 mm 750 Rollen
31910368 White 6 x 15 mm 750 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910404 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 313455
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the M610 / BMP61 / M611
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Beschichtung None
Farbe Yellow
Ausführung Gloss
Format Die-cut
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Single-sided
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode Labeling, Circuit board Labeling, Component and equipment Labeling, General identification, Inventory and inspection Labeling, Electrical Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) M610, M611, BMP61
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +110°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Abmessungen (L x B) 6 x 15 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0.59 in.
Breite (metrisch) 15 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 15 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.24 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Alternate Part Number M6-220-423-YL