Learn More
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for M610, M611,and BMP61
Beschreibung
- Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
- Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
- A ribbon is required to print this material. Use Part Number M61-R6010 for the M610 / BMP61 / M611
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only |
| Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
| Beschichtung | None |
| Farbe | White |
| Ausführung | Gloss |
| Format | Die-cut |
| Material | Polyester |
| Bedruckbare Seiten | Single-sided |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Produkttyp | Label |
| Mehr anzeigen |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?