Learn More
Brady™ Harsh Environment Multi-Purpose Polyester Labels for BMP71 and M710
Artikelnummer. 31910383
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
White
Yellow
Abmessungen (L x B):
6 x 15 mm
6 x 17 mm
Packungsgröße:
750 Rollen
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
31910383 White 6 x 17 mm 750 Rollen
31910384 Yellow 6 x 17 mm 750 Rollen
31910403 White 6 x 15 mm 750 Rollen
31910393 Yellow 6 x 15 mm 750 Rollen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31910383 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 313460
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyester labels that neatly fit the most commonly used circuit breakers
  • Glossy white finish with permanent acrylic is thermal transfer printable
  • Brady Authentic materials work seamlessly with Brady printers for improved printer and material communication, seamless mobile app interaction, and better performance and reliability
  • A ribbon is required to print this material. Use Part Number M7-R6000 for the M710 / BMP71 Label Printers
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) for White Only
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Beschichtung None
Farbe White
Ausführung Gloss
Format Die-cut
Material Polyester
Bedruckbare Seiten Single-sided
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Barcode Labeling, Circuit board Labeling, Component and equipment Labeling, General identification, Inventory and inspection Labeling, Electrical Labeling
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP71, M710
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70°C
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +110°C
Dicke (angloamerikanisch) 0.003 in.
Dicke (metrisch) 0.076 mm
Abmessungen (L x B) 6 x 17 mm
Länge (angloamerikanisch) 16 ft.
Breite (angloamerikanisch) 0.67 in.
Breite (metrisch) 17 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 17 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0.24 in.
Höhe (metrisch) 6 mm
Alternate Part Number M7-219-423