missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Harmolhydrochlorid-Dihydrat, TRC

Artikelnummer. 30397627
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30397627 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30397627 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH1052601G

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Harmol hydrochloride dihydrate
CAS 149022-16-2
Summenformel C12 H10 N2 O . H Cl . 2 H2 O
Menge 1 g
Synonym 1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol monohydrochloride dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O.ClH.2H2O/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;;;/h2-6,14-15H,1H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
IUPAC-Name 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol; Dihydrat; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 270.71
Formelmasse 270.0771
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.