Learn More
Harmolhydrochlorid-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30408578
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30408578 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30408578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH105260100MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Harmol hydrochloride dihydrate
CAS 149022-16-2
Summenformel C12 H10 N2 O . H Cl . 2 H2 O
Menge 100 mg
Synonym 1-Methyl-9H-pyrido(3,4-b)indol-7-ol monohydrochloride dihydrate
InChI-Formel InChI=1S/C12H10N2O.ClH.2H2O/c1-7-12-10(4-5-13-7)9-3-2-8(15)6-11(9)14-12;;;/h2-6,14-15H,1H3;1H;2*1H2
SMILES O.O.Cl.Cc1nccc2c3ccc(O)cc3[nH]c12
IUPAC-Name 1-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indol-7-ol; Dihydrat; Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 270.71
Formelmasse 270.0771