missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Harmol Hydrochlorid Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 15445989
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15445989 5 g 5 Gramm
15435989 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15445989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63827.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Induziert Apoptose durch Caspase-8-Aktivierung

Harmol hydrochloride dihydrate is used to induces apoptosis by Caspase-8 activation, CNS stimulant, may act through NMDA receptors, and antitumor agent. Harmol has been shown to inhibit haspin kinase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Harmolhydrochloriddihydrat wird verwendet, um Apoptose durch Caspase-8-Aktivierung zu induzieren. Als CNS-Stimulans kann es mittels NMDA-Rezeptoren und als Antitumormittel wirken. Harmol hemmt nachweislich die Haspin-Kinase.

Löslichkeit
Wasserlöslich.

Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 149022-16-2
Summenformel C12H15ClN2O3
Molekulargewicht (g/mol) 270.713
MDL-Nummer MFCD00150058
InChI-Schlüssel OITPZRQHDRVLMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym harmol hydrochloride dihydrate, 1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indol-7-ol hydrochloride dihydrate, harmol hydrochloride hydrate, harmol dihydrate hydrochloride, c12h10n2o.hcl.2h2o, 1-methyl-2,9-dihydropyrido 3,4-b indol-7-one dihydrate hydrochloride
PubChem CID 2723830
IUPAC-Name 1-Methyl-2,9-Dihydropyrido[3,4-b]Indol-7-on;Dihydrat;Hydrochlorid
SMILES CC1=C2C(=C3C=CC(=O)C=C3N2)C=CN1.O.O.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Harmol hydrochloride dihydrate
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 270.72 (234.69 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.