Learn More
Harmin, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 302970050
Additional Details : CAS : 442-51-3 Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15821012
  • 298.00 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
02-06-2021
Chemische Identifikatoren
442-51-3
212.25
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
5280953
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrid[3,4-b]indol
C13H12N2O
MFCD00004958
7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, leucoharmine, banisterine, banisterin, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, telepathine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, yageine, harmine, yajeine
CHEBI:28121
COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
Spezifikation
Harmine
Glasflasche
262.0°C to 264.0°C
98%
97.5% min. (HPLC)
MFCD00004958
7-methoxy-1-methyl-9h-beta-carboline, leucoharmine, banisterine, banisterin, 7-methoxy-1-methyl-9h-pyrido 3,4-b indole, telepathine, 9h-pyrido 3,4-b indole, 7-methoxy-1-methyl, yageine, harmine, yajeine
BXNJHAXVSOCGBA-UHFFFAOYSA-N
7-Methoxy-1-methyl-9H-pyrid[3,4-b]indol
5280953
212.25
98%
Authentic
Weiß
5 g
442-51-3
C13H12N2O
15, 4649
Solubility aq. soln.: insoluble.
COC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C(C)=NC=C1
212.25
CHEBI:28121
Kristallpulver