Learn More
Hanna Instruments™ Hardness Test kit
Beschreibung
- Vorgefertigte Reagenzien für eine einfache Handhabung
- Alle Reagenzien sind mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
- Manuelle Titration mit Calmagit-Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | Je 1 |
| Bereich | 0 bis 300 mg/l |
| Testmethode | Titration |
| Typ | Härte-Testkit |