Learn More
Nabertherm™ Kammeröfen zum Glühen, Härten und Löten
Artikelnummer. 15571102 Alle ansehen Nabertherm Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
9 l
11 l
17 l
30 l
40 l
60 l
Reglertyp:
B400
C440
Temperaturregelung:
Minuten bis Tmax: 105
Minuten bis Tmax: 120
Minuten bis Tmax: 180
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15571102
Marke: Nabertherm™ N04H0NBNE
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kammeröfen eignen sich perfekt für den harten Einsatz im Labor, z. B. bei der Wärmebehandlung von Metallen, wenn eine robuste Isolierung mit leichten feuerfesten Ziegeln erforderlich ist.Die Öfen können mit vielfältigem Zubehör erweitert werden.
  • Tmax: 1280 °C
Spezifikation
Reglertyp B400
Kapazität (metrisch) 30 l
Temperatur (metrisch) 1280 °C
Temperaturregelung Minuten bis Tmax: 105
Abmessungen (T x B x H) innen 350 x 350 x 250 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 1040 x 1100 x 1340 mm