Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus gehärtetem Stahl
Marke:  RETSCH 05.368.0059
2.66 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23265" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10054881
  • 2.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Material: Gehärteter Stahl
Volumen: 10mL
Spezifikation
Spezifikation
Mahlkugeln
10 mm
Planeten-Kugelmühle PM 400
Gehärteter Stahl